Etylcyanoacetat 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
118280010 118282500 118280051
ACRO118280010EA 1800 NOK
ACRO118280010 ACRO118282500 ACRO118280051
Etylcyanoacetat 98+%
Etylcyanoacetat
Formel: C₅H₇NO₂
MW: 113,12 g/mol
Kokepunkt: 209 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –22 °C
Tetthet: 1,06 g/cm³
Flash punkt: 110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001940
CAS-nummer: 105-56-6
EINECS: 203-309-0
Merck Indeks: 13,03821
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.0 %
Color scale ≤50 APHA
Free acid ≤10 mg/kg (as cyanoacetic acid)