Furfuryl mercaptan 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Furanmethanethiol, 2-Furanmethanthiol, 2-Furylmethanethiol
119810250 119811000
ACRO119810250EA 685 NOK
ACRO119810250 ACRO119811000
Furfuryl mercaptan 97%
Furfuryl mercaptan
Formel: C₅H₆OS
MW: 114,17 g/mol
Kokepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Tetthet: 1,13 g/cm³
Flash punkt: 45 °C
MDL nummer: MFCD00003254
CAS-nummer: 98-02-2
EINECS: 202-628-2
FN: 1228
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %