5-Hexen-2-one 98%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
Synonymer:
Hex-5-en-2-one, Hex-1-en-5-one, 1-Hexen-5-one
120780050
120780200
120781000
ACRO120780050EA
390
NOK
ACRO120780050
ACRO120780200
ACRO120781000
5-Hexen-2-one 98%
5-Hexen-2-one
Formel:
C₆H₁₀O MW: 98,14 g/mol Kokepunkt: 128…129 °C (760 mmHg) Tetthet: 0,84 g/cm³ Flash punkt: 23 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00008793 CAS-nummer: 109-49-9 EINECS: 203-675-1 FN: 1224 ADR: 3,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |