5-Hydroksyindol-3-yl eddiksyre 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 5-Hydroxyindole-3-acetic acid, 2-(5-Hydroxy-1H-indol-3-yl)acetic acid
121280010 121282500 121280050
ACRO121280010EA 3200 NOK
ACRO121280010 ACRO121282500 ACRO121280050
5-Hydroksyindol-3-yl eddiksyre 99%
5-Hydroksyindol-3-yl eddiksyre
Formel: C₁₀H₉NO₃
MW: 191,19 g/mol
Smeltepunkt: 162…165 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005639
CAS-nummer: 54-16-0
EINECS: 200-195-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 165 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥98.5 %