4-Methoxybenzenesulphonyl chloride 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 4-Methoxybenzene-1-sulphonyl chloride
125730250 125731000
ACRO125730250EA 740 NOK
ACRO125730250 ACRO125731000
4-Methoxybenzenesulphonyl chloride 99%
4-Methoxybenzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₇ClO₃S
MW: 206,65 g/mol
Kokepunkt: 316 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 40…42 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007446
CAS-nummer: 98-68-0
EINECS: 202-692-1
FN: 3261
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 41 °C
GC ≥98.5 %
Uniformity coefficient ≤2.00
Moisture holding capacity 60 to 70 % (H)
Total volume capacity ≥2.60 eq/l (H)