Dimethyl sulphone 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl sulphone, Dimethylsulphone
127780050 127785000 127780025
ACRO127780050EA 490 NOK
ACRO127780050 ACRO127785000 ACRO127780025
Dimethyl sulphone 98%
Dimethyl sulphone
Formel: C₂H₆O₂S
MW: 94,13 g/mol
Kokepunkt: 238 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 107…111 °C
Tetthet: 1,17 g/cm³ (110 °C)
Flash punkt: 143 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007566
CAS-nummer: 67-71-0
EINECS: 200-665-9
Merck Indeks: 13,03284
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 111 °C
GC ≥97.5 %