1-Methyl-2-thiourea 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
127900250 127901000
ACRO127900250EA 595 NOK
ACRO127900250 ACRO127901000
1-Methyl-2-thiourea 97%
1-Methyl-2-thiourea
Formel: C₂H₆N₂S
MW: 90,15 g/mol
Smeltepunkt: 118…123 °C
MDL nummer: MFCD00004938
CAS-nummer: 598-52-7
EINECS: 209-936-6
FN: 2811
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 123 °C
HPLC ≥96.0 %