Pentaerytritol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
129870010 129872500 129870050
ACRO129870010EA 585 NOK
ACRO129870010 ACRO129872500 ACRO129870050
Pentaerytritol 98%
Pentaerytritol
Formel: C₅H₁₂O₄
MW: 136,15 g/mol
Kokepunkt: 276 °C (30 mmHg)
Smeltepunkt: 257…264 °C
Tetthet: 1,511 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 240 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004692
CAS-nummer: 115-77-5
EINECS: 204-104-9
Merck Indeks: 12,07245
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 257 to 264 °C
GC ≥97.5 %