N-Phenylmaleimide 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
130710250 130711000
ACRO130710250EA 825 NOK
ACRO130710250 ACRO130711000
N-Phenylmaleimide 97%
N-Phenylmaleimide
Formel: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,17 g/mol
Kokepunkt: 162…163 °C (12 mmHg)
Smeltepunkt: 86…90 °C
MDL nummer: MFCD00005502
CAS-nummer: 941-69-5
EINECS: 213-382-0
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 12,07452
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 91 °C
GC ≥96.0 %