3,3'-Thiodipropionic acid 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3,3-Thiodipropionic acid
138750250 138755000 138750025
ACRO138750250EA 315 NOK
ACRO138750250 ACRO138755000 ACRO138750025
3,3'-Thiodipropionic acid 99%
3,3'-Thiodipropionic acid
Formel: C₆H₁₀O₄S
MW: 178,21 g/mol
Kokepunkt: 347 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 130…133 °C
Tetthet: 1,496 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 128 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002781
CAS-nummer: 111-17-1
EINECS: 203-841-3
Merck Indeks: 12,09468
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 133 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure