Thiophene-2-carbaldehyde 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Thiophenecarboxaldehyde, Thiophene-2-carboxaldehyde
138830250 138831000 138830010
ACRO138830250EA 485 NOK
ACRO138830250 ACRO138831000 ACRO138830010
Thiophene-2-carbaldehyde 98%
Thiophene-2-carbaldehyde
Formel: C₅H₄OS
MW: 112,15 g/mol
Kokepunkt: 198 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: ? 10 °C
Tetthet: 1,2 g/cm³
Flash punkt: 77 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005429
CAS-nummer: 98-03-3
EINECS: 202-629-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5890 to 1.5920 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %