Thiophene-2-carboxylic hydrazide 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Thiophenecarboxylic hydrazide, 2-Thiophenecarboxylic acid hydrazide, Thiophene-2-carbohydrazide
138850050 138850250
ACRO138850050EA 785 NOK
ACRO138850050 ACRO138850250
Thiophene-2-carboxylic hydrazide 97%
Thiophene-2-carboxylic hydrazide
Formel: C₅H₆N₂OS
MW: 142,18 g/mol
Smeltepunkt: 136…139 °C
MDL nummer: MFCD00005435
CAS-nummer: 2361-27-5
EINECS: 219-107-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 140 °C
GC ≥96.0 %