2-Thiophenemethanol 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Thiophen-2-methanol, Thiophen-2-ylmethanol, 2-Thienylmethanol
138860250 138861000
ACRO138860250EA 795 NOK
ACRO138860250 ACRO138861000
2-Thiophenemethanol 99+%
2-Thiophenemethanol
Formel: C₅H₆OS
MW: 114,17 g/mol
Kokepunkt: 206…207 °C (761 mmHg)
Smeltepunkt: 0 °C
Tetthet: 0,9 g/cm³
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005454
CAS-nummer: 636-72-6
EINECS: 211-264-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5630 to 1.5660 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %