3-(2-Hydroxyethyl)indole 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 3-Indoleethanol, Indol-3-ethanol, Tryptophol, β-Indol-3-ylethanol
140600050 140600010
ACRO140600050EA 1150 NOK
ACRO140600050 ACRO140600010
3-(2-Hydroxyethyl)indole 97%
3-(2-Hydroxyethyl)indole
Formel: C₁₀H₁₁NO
MW: 161,2 g/mol
Kokepunkt: 174 °C (2,7mbar)
Smeltepunkt: 57…60 °C
Flash punkt: 255 °C
MDL nummer: MFCD00005659
CAS-nummer: 526-55-6
EINECS: 208-393-2
Merck Indeks: 12,09930
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to brown Powder or crystals or flakes or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 61 °C
GC ≥96.0 %