(±)-γ-Valerolactone 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: (±)-4-Hydroxypentanoic acid lactone, (±)-Pentan-4-olide, γ-Pentanolactone, 5-Methyldihydrofuran-2(3H)-one, gamma-Valerolactone
140791000 140795000
ACRO140791000EA 820 NOK
ACRO140791000 ACRO140795000
(±)-γ-Valerolactone 98%
(±)-γ-Valerolactone
Formel: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Kokepunkt: 207…208 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –31 °C
Tetthet: 1,05 g/cm³
Flash punkt: 96 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005400
CAS-nummer: 108-29-2
EINECS: 203-569-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %