N-(4-Bromobutyl)phthalimide 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(4-Bromobutyl)isoindoline-1,3-dione
146290100 146290500
ACRO146290100EA 1375 NOK
ACRO146290100 ACRO146290500
N-(4-Bromobutyl)phthalimide 98%
N-(4-Bromobutyl)phthalimide
Formel: C₁₂H₁₂BrNO₂
MW: 282,14 g/mol
Smeltepunkt: 76…80 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005905
CAS-nummer: 5394-18-3
EINECS: 226-401-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥97.5 %