Benzothiazole 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Benzo[d]thiazole
146390010 146390050 146392500 146390025
ACRO146390010EA 2725 NOK
ACRO146390010 ACRO146390050 ACRO146392500 ACRO146390025
Benzothiazole 97%
Benzothiazole
Formel: C₇H₅NS
MW: 135,19 g/mol
Kokepunkt: 231 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 2 °C
Tetthet: 1,23 g/cm³
Flash punkt: >112 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005775
CAS-nummer: 95-16-9
EINECS: 202-396-2
FN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 13,01108
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow-brown to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6410 to 1.6440 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %