1,6-Bis(dimethylamino)hexane 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: N,N,N',N'-Tetramethylhexamethylenediamine, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-diaminohexane, N1,N1,N6,N6-Tetramethylhexane-1,6-diamine, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine
147490010 147490250 147492500
ACRO147490010EA 17675 NOK
ACRO147490010 ACRO147490250 ACRO147492500
1,6-Bis(dimethylamino)hexane 99%
1,6-Bis(dimethylamino)hexane
Formel: C₁₀H₂₄N₂
MW: 172,31 g/mol
Kokepunkt: 209…210 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –46 °C
Tetthet: 0,806 g/cm³
Flash punkt: 73 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008339
CAS-nummer: 111-18-2
EINECS: 203-842-9
FN: 2922
ADR: 8,I
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %