Trimethyl orthoformate 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
148660010 148661000 148665000 148660050
ACRO148660010EA 1075 NOK
ACRO148660010 ACRO148661000 ACRO148665000 ACRO148660050
Trimethyl orthoformate 99%
Trimethyl orthoformate
Formel: C₄H₁₀O₃
MW: 106,12 g/mol
Kokepunkt: 101…102 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –53 °C
Tetthet: 0,97 g/cm³
Flash punkt: 13 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008483
CAS-nummer: 149-73-5
EINECS: 205-745-7
FN: 3271
ADR: 3,II
Merck Indeks: 12,07012
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3780 to 1.3800 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Elemental Analysis 8.51 to 9.21 % (N)