2-Aminobenzothiazole 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Benzothiazol-2-ylamine, Benzo[d]thiazol-2-amine, Cerium(III)-Ionophore II
148810050 148811000 148815000
ACRO148810050EA 390 NOK
ACRO148810050 ACRO148811000 ACRO148815000
2-Aminobenzothiazole 97%
2-Aminobenzothiazole
Formel: C₇H₆N₂S
MW: 150,2 g/mol
Kokepunkt: 190…195 °C (0,05 mmHg)
Smeltepunkt: 129…134 °C
MDL nummer: MFCD00005785
CAS-nummer: 136-95-8
EINECS: 205-268-4
Merck Indeks: 13,00423
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige to grey Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 134 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥97.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %