Methacrylamide 98%, extra pure
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
149202500 149205000 149200025
ACRO149202500EA 485 NOK
ACRO149202500 ACRO149205000 ACRO149200025
Methacrylamide 98%, extra pure
Methacrylamide
Formel: C₄H₇NO
MW: 85,11 g/mol
Kokepunkt: 215 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 108…112 °C
Tetthet: 1,053 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 103 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008018
CAS-nummer: 79-39-0
EINECS: 201-202-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 112 °C
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥97.5 %