4-Methoxybenzyl mercaptan 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 4-Methoxy-α-toluenethiol, p-Methoxytoluene-α-thiol
150950250 150951000
ACRO150950250EA 1975 NOK
ACRO150950250 ACRO150951000
4-Methoxybenzyl mercaptan 95%
4-Methoxybenzyl mercaptan
Formel: C₈H₁₀OS
MW: 154,23 g/mol
Kokepunkt: 90…95 °C (,5 mmHg)
Tetthet: 1,107 g/cm³
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004871
CAS-nummer: 6258-60-2
EINECS: 228-393-6
FN: 3334
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5720 to 1.5780 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %