2-Formylbenzoic acid 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Carboxybenzaldehyde, Phthalaldehydic acid
152081000 152080250
ACRO152081000EA 915 NOK
ACRO152081000 ACRO152080250
2-Formylbenzoic acid 99%
2-Formylbenzoic acid
Formel: C₈H₆O₃
MW: 150,13 g/mol
Kokepunkt: 101 °C (0,4 -rr)
Smeltepunkt: 96…99 °C
Tetthet: 1,404 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003336
CAS-nummer: 119-67-5
EINECS: 204-342-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 99 °C
HPLC ≥98.5 %