9-Decen-1-ol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Decen-10-ol
152640050 152640250 152641000
ACRO152640050EA 560 NOK
ACRO152640050 ACRO152640250 ACRO152641000
9-Decen-1-ol 99%
9-Decen-1-ol
Formel: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Kokepunkt: 234…238 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –13 °C
Tetthet: 0,845 g/cm³
Flash punkt: 104 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002992
CAS-nummer: 13019-22-2
EINECS: 235-878-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥92 % (main isomer)