2-Aminothiazole 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Thiazol-2-ylamine, Aminothiazole, Thiazol-2-amine
153891000 153895000
ACRO153891000EA 380 NOK
ACRO153891000 ACRO153895000
2-Aminothiazole 97%
2-Aminothiazole
Formel: C₃H₄N₂S
MW: 100,14 g/mol
Kokepunkt: 117 °C (20mbar)
Smeltepunkt: 86…91 °C
Tetthet: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005325
CAS-nummer: 96-50-4
EINECS: 202-511-6
Merck Indeks: 13,00479
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Brown Powder or flakes or granules and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 91 °C
Water ≤0.75 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥96.0 %