4-Formylbenzoic acid 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Terephthalaldehydic acid, 4-Carboxybenzaldehyde
154580050 154580250 154581000
ACRO154580050EA 415 NOK
ACRO154580050 ACRO154580250 ACRO154581000
4-Formylbenzoic acid 96%
4-Formylbenzoic acid
Formel: C₈H₆O₃
MW: 150,13 g/mol
Kokepunkt: 306 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 247 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006951
CAS-nummer: 619-66-9
EINECS: 210-607-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure