(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile, Homoveratronitrile, 3,4-Dimethoxybenzyl cyanide
155260250 155261000 155265000
ACRO155260250EA 365 NOK
ACRO155260250 ACRO155261000 ACRO155265000
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile 99+%
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,2 g/mol
Kokepunkt: 171…178 °C (10 mmHg)
Smeltepunkt: 62…65 °C
Flash punkt: 250 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001911
CAS-nummer: 93-17-4
EINECS: 202-225-1
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystals or crystalline needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 65 °C
Loss on drying ≤0.5 % (vacuum)
Sulfated ash ≤0.1 %
GC ≥99.0 %