Indole-3-carbaldehyd 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 1H-Indole-3-carbaldehyde, Indole-3-carboxaldehyde
156640250 156641000 156640050
ACRO156640250EA 1650 NOK
ACRO156640250 ACRO156641000 ACRO156640050
Indole-3-carbaldehyd 97%
Indole-3-carbaldehyd
Formel: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Smeltepunkt: 193…199 °C
Tetthet: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 240 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005622
CAS-nummer: 487-89-8
EINECS: 207-665-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 193 to 199 °C
HPLC ≥96.0 %
UV at 500 nm A: ≤0.01
pH 5.0 to 9.0