Uracil 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
157300250 157301000 157300025 157305000
ACRO157300250EA 1250 NOK
ACRO157300250 ACRO157301000 ACRO157300025 ACRO157305000
Uracil 99+%
Uracil
Formel: C₄H₄N₂O₂
MW: 112,09 g/mol
Kokepunkt: 379 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 335 °C
Tetthet: 0,99744 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006016
CAS-nummer: 66-22-8
EINECS: 200-621-9
Merck Indeks: 12,09985
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (115°C, 4 h)
Sulfated ash ≤0.3 %
HPLC ≥99.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm