Thymine 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonymer: 5-Methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-Methyluracil
157850250 157851000 157850050 157855000
ACRO157850250EA 1800 NOK
ACRO157850250 ACRO157851000 ACRO157850050 ACRO157855000
Thymine 99%
Thymine
Formel: C₅H₆N₂O₂
MW: 126.11 g/mol
Kokepunkt: 389
Smeltepunkt: 316…317 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006026
CAS-nummer: 65-71-4
EINECS: 200-616-1
Merck Indeks: 12,09539
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.005 %