10-Undecenal 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Undecylenic aldehyde, Undec-10-enal, 10-Undecenyl aldehyde, 10-Undecenal
157990250 157991000
ACRO157990250EA 950 NOK
ACRO157990250 ACRO157991000
10-Undecenal 97%
10-Undecenal
Formel: C₁₁H₂₀O
MW: 168,28 g/mol
Kokepunkt: 240 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 7 °C
Tetthet: 0,845 g/cm³
Flash punkt: 76 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007032
CAS-nummer: 112-45-8
EINECS: 203-973-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.002 %
Sulfur dioxide (SO2) ≤2.5 ppm
Hydrogen sulfide (H2S) ≤1.5 ppm