5-Hydroxyindole-2-carboxylic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
Synonymer:
5-Hydroxy-2-indolecarboxylic acid, 5-Hydroxy-1H-indole-2-carboxylic acid
162450010
162450050
ACRO162450010EA
995
NOK
ACRO162450010
ACRO162450050
5-Hydroxyindole-2-carboxylic acid 98%
5-Hydroxyindole-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₇NO₃ MW: 177,16 g/mol Smeltepunkt: 249 °C (dec.) Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00005615 CAS-nummer: 21598-06-1 EINECS: 244-468-6 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Light yellow to beige to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | 97.5 to 102.5 % |