α-Bromo-o-toluonitrile 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2-Cyanobenzyl bromide, 2-(Bromomethyl)benzonitrile, o-(Bromomethyl)benzonitrile
163130250 163131000 163130050
ACRO163130250EA 1675 NOK
ACRO163130250 ACRO163131000 ACRO163130050
α-Bromo-o-toluonitrile 98%
α-Bromo-o-toluonitrile
Formel: C₈H₆BrN
MW: 196,05 g/mol
Kokepunkt: 152…155 °C (15 mmHg)
Smeltepunkt: 70…74 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001794
CAS-nummer: 22115-41-9
FN: 1759
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to grey-brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
GC ≥97.5 %