4,6-Dichloropyrimidine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
163370050 163370250 163371000
ACRO163370050EA 805 NOK
ACRO163370050 ACRO163370250 ACRO163371000
4,6-Dichloropyrimidine 97%
4,6-Dichloropyrimidine
Formel: C₄H₂Cl₂N₂
MW: 148,98 g/mol
Kokepunkt: 176 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 63…68 °C
Tetthet: 1,734 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006109
CAS-nummer: 1193-21-1
EINECS: 214-770-2
FN: 3263
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to orange Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 70 °C
GC ≥96.0 %