α-Bromo-m-toluonitrile 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 3-(Bromomethyl)benzonitrile, m-(Bromomethyl)benzonitrile
163510100 163510500
ACRO163510100EA 1525 NOK
ACRO163510100 ACRO163510500
α-Bromo-m-toluonitrile 95%
α-Bromo-m-toluonitrile
Formel: C₈H₆BrN
MW: 196,05 g/mol
Kokepunkt: 130 °C (4 mmHg)
Smeltepunkt: 92…97 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001809
CAS-nummer: 28188-41-2
EINECS: 248-890-1
FN: 1759
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 97 °C
GC ≥94 %