Thiazole 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
166130010 166130050 166130250
ACRO166130010EA 595 NOK
ACRO166130010 ACRO166130050 ACRO166130250
Thiazole 99%
Thiazole
Formel: C₃H₃NS
MW: 85.13 g/mol
Kokepunkt: 117…118 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: -34
Tetthet: 1.198 g/cm³
Flash punkt: 26 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005315
CAS-nummer: 288-47-1
EINECS: 206-021-3
FN: 1993
ADR: 3 III
Merck Indeks: 12,09442
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5365 to 1.5395 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %