(4-Chlorophenoxy)acetic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-CPA
166961000 166965000
ACRO166961000EA 445 NOK
ACRO166961000 ACRO166965000
(4-Chlorophenoxy)acetic acid 98%
(4-Chlorophenoxy)acetic acid
Formel: (C₆H₄Cl)OCH₂COOH
MW: 186,59 g/mol
Kokepunkt: 308 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: >156 °C
Tetthet: 1,53 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00004305
CAS-nummer: 122-88-3
EINECS: 204-581-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥156 °C
Water ≤1 %
Titration with NaOH ≥97.5 %