3-Nitrophthalic anhydride 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
168990250 168991000
ACRO168990250EA 755 NOK
ACRO168990250 ACRO168991000
3-Nitrophthalic anhydride 97%
3-Nitrophthalic anhydride
Formel: C₈H₃NO₅
Smeltepunkt: 160…165 °C
MDL nummer: MFCD00005921
CAS-nummer: 641-70-3
EINECS: 211-373-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 165 °C
Titration by coupling ≥96.0 %