4-Benzyloxyphenol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Monobenzone4-Hydroxyphenyl benzyl etherHydroquinone monobenzyl ether4-(Benzyloxy)phenol
169780500 169782500 169780010
ACRO169780500EA 705 NOK
ACRO169780500 ACRO169782500 ACRO169780010
4-Benzyloxyphenol 98%
4-Benzyloxyphenol
Formel: C₁₃H₁₂O₂
MW: 200,24 g/mol
Kokepunkt: 328 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 121…122 °C
Tetthet: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002333
CAS-nummer: 103-16-2
EINECS: 203-083-3
Merck Indeks: 12,06331
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to beige to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 122 °C
GC ≥97.5 %