Methyl-3,5-dihydroxybenzoate 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl 3,5-dihydroxybenzoate, 3,5-Dihydroxybenzoic acid methyl ester
170440250 170441000
ACRO170440250EA 1175 NOK
ACRO170440250 ACRO170441000
Methyl-3,5-dihydroxybenzoate 97%
Methyl-3,5-dihydroxybenzoate
Formel: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Kokepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 164…169 °C
MDL nummer: MFCD00002289
CAS-nummer: 2150-44-9
EINECS: 218-426-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 169 °C
GC ≥96.0 %