2-Amino-6-methoxybenzothiazole 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 6-Methoxybenzothiazol-2-ylamine
172020500 172020050
ACRO172020500EA 1450 NOK
ACRO172020500 ACRO172020050
2-Amino-6-methoxybenzothiazole 98%
2-Amino-6-methoxybenzothiazole
Formel: C₈H₈N₂OS
MW: 180,23 g/mol
Kokepunkt: 348 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 162…169 °C
MDL nummer: MFCD00005787
CAS-nummer: 1747-60-0
EINECS: 217-130-0
FN: 2811
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 169 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %