(4-Methoxyphenyl)acetonitrile 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 4-Methoxybenzyl cyanide, 4-Methoxyphenylacetonitrile
173760250 173760050 173761000
ACRO173760250EA 395 NOK
ACRO173760250 ACRO173760050 ACRO173761000
(4-Methoxyphenyl)acetonitrile 97%
(4-Methoxyphenyl)acetonitrile
Formel: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Kokepunkt: 286 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 8 °C
Tetthet: 1,08 g/cm³
Flash punkt: 117 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001919
CAS-nummer: 104-47-2
EINECS: 203-206-0
FN: 3276
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %