Isobutyl chloroformate 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonymer: Chloroformic acid isobutyl ester
176180250 176181000 176185000
ACRO176180250EA 460 NOK
ACRO176180250 ACRO176181000 ACRO176185000
Isobutyl chloroformate 98%
Isobutyl chloroformate
Formel: C₅H₉ClO₂
MW: 136.58 g/mol
Kokepunkt: 128.7
Smeltepunkt: –80 °C
Tetthet: 1.0475 g/cm³
Flash punkt: 30
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000642
CAS-nummer: 543-27-1
EINECS: 208-840-1
FN: 3489
ADR: 6.1 I
Merck Indeks: 13,05156
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589 nm)
GC ≤1.0 % diisobutyl carbonate
Color scale ≤100 APHA
Free acid (HCl) ≤0.5 %