Butyl chloroformate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Chloroformic acid butyl ester, n-Butyl chloroformate
180170010 180170250 180171000
ACRO180170010EA 2225 NOK
ACRO180170010 ACRO180170250 ACRO180171000
Butyl chloroformate 98%
Butyl chloroformate
Formel: C₅H₉ClO₂
MW: 136,58 g/mol
Kokepunkt: 142 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –70 °C
Tetthet: 1,06 g/cm³
Flash punkt: 39 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000650
CAS-nummer: 592-34-7
EINECS: 209-750-5
FN: 2743
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤100 APHA