9-Anthracenemethanol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 9-Anthrylmethanol, Anthracene-9-methanol
181870250 181870050
ACRO181870250EA 2400 NOK
ACRO181870250 ACRO181870050
9-Anthracenemethanol 98%
9-Anthracenemethanol
Formel: C₁₅H₁₂O
MW: 208,26 g/mol
Kokepunkt: 371 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 160…164 °C
Tetthet: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001264
CAS-nummer: 1468-95-7
EINECS: 215-998-5
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 164 °C
GC ≥97.5 %