2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Methyl-5-(2-hydroxyethyl)thiazole, 4-Methyl-5-thiazoleethanol, 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole
184060250 184061000
ACRO184060250EA 410 NOK
ACRO184060250 ACRO184061000
2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol 98%
2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol
Formel: C₆H₉NOS
MW: 143,21 g/mol
Kokepunkt: 135 °C (7 mmHg)
Tetthet: 1,19 g/cm³
Flash punkt: >110 °C
MDL nummer: MFCD00005339
CAS-nummer: 137-00-8
EINECS: 205-272-6
Merck Indeks: 12,06208
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5510 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 %
GC ≥97.5 %