1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1,3-Dimethylimidazolidin-2-one
185930010 185931000
ACRO185930010EA 5975 NOK
ACRO185930010 ACRO185931000
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone 98%
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Formel: C₅H₁₀N₂O
MW: 114,15 g/mol
Kokepunkt: 225,5 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 8,2 °C
Tetthet: 1,05 g/cm³
Flash punkt: 93 °C
MDL nummer: MFCD00003188
CAS-nummer: 80-73-9
EINECS: 201-304-8
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 13,03275
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4730 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤50 APHA