(2-Methoxyethoxy)methyl chloride 94%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1-Chloromethoxy-2-methoxyethane, 1-Chloro-2,5-dioxahexane, MEM chloride
185980100 185980250 185981000
ACRO185980100EA 1200 NOK
ACRO185980100 ACRO185980250 ACRO185981000
(2-Methoxyethoxy)methyl chloride 94%
(2-Methoxyethoxy)methyl chloride
Formel: ClCH₂OCH₂CH₂OCH₃
MW: 124,57 g/mol
Kokepunkt: 50…52 °C (13 mmHg)
Tetthet: 1,09 g/cm³
Flash punkt: 54 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000888
CAS-nummer: 3970-21-6
EINECS: 223-589-8
FN: 1992
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %
HPLC ≥97.5 %