2-(2-Chlorophenyl)ethanol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
186190050 186190250 186190010
ACRO186190050EA 500 NOK
ACRO186190050 ACRO186190250 ACRO186190010
2-(2-Chlorophenyl)ethanol 98%
2-(2-Chlorophenyl)ethanol
Formel: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Kokepunkt: 84…85 °C (3 mmHg)
Tetthet: 1,19 g/cm³
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002888
CAS-nummer: 19819-95-5
EINECS: 243-348-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5495 to 1.5515 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %