Thiophene-3-carbaldehyde 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Thiophene-3-carboxaldehyde, 3-Thiophenecarboxaldehyde
187980050 187980250 187981000
ACRO187980050EA 1225 NOK
ACRO187980050 ACRO187980250 ACRO187981000
Thiophene-3-carbaldehyde 98%
Thiophene-3-carbaldehyde
Formel: C₅H₄OS
MW: 112,15 g/mol
Kokepunkt: 194…196 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –30 °C
Tetthet: 1,28 g/cm³
Flash punkt: 64 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005466
CAS-nummer: 498-62-4
EINECS: 207-865-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5820 to 1.5860 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %